Adamantano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28833-100G OR28833-250G
APOSOR28833-100GEA 23.2 EUR
APOSOR28833-100G APOSOR28833-250G
Adamantano
Adamantano
Formula: C₁₀H₁₆
Pto. de fusión: 205…212 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074719
Núm. CAS: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III