(R)-(-)-3-Hidroxibutirato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-Methyl 3-hydroxybutanoate, Methyl (R)-3-hydroxybutyrate, Methyl (R)-(-)-3-Hydroxybutyrate
OR28835-100G OR28835-10G OR28835-25G
APOSOR28835-100GEA 272 EUR
APOSOR28835-100G APOSOR28835-10G APOSOR28835-25G
(R)-(-)-3-Hidroxibutirato de metilo
(R)-(-)-3-Hidroxibutirato de metilo
Formula: C₅H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 72 °C/17mmHg
Densidad: 1,055 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063289
Núm. CAS: 3976-69-0