2,4-Diphenyl-1H-imidazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,5-Diphenyl-1H-imidazole
OR2884-5G
APOSOR2884-5GEA 0 EUR
APOSOR2884-5G
2,4-Diphenyl-1H-imidazole 98%
2,4-Diphenyl-1H-imidazole
Formula: C₁₅H₁₂N₂
MW: 220,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772899
Núm. CAS: 670-83-7