2-Adamantanol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Hidroxitriciclo[3.3.1.1(3,7)]decano, Triciclo[3.3.1.1(3,7)]decan-2-ol, 2-Triciclo[3.3.1.1(3,7)]decanol
OR28840-25G OR28840-5G
APOSOR28840-25GEA 78.3 EUR
APOSOR28840-25G APOSOR28840-5G
2-Adamantanol
2-Adamantanol
Formula: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Pto. de fusión: 258…262 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074744
Núm. CAS: 700-57-2
EINECS: 211-846-7