Histamine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Histamine 2HCl, 4-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
OR28842-25G OR28842-5G OR28842-100G
APOSOR28842-25GEA 65.4 EUR
APOSOR28842-25G APOSOR28842-5G APOSOR28842-100G
Histamine dihydrochloride
Histamine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₁Cl₂N₃
MW: 184.07 g/mol
Pto. de fusión: 249…252 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012703
Núm. CAS: 56-92-8
EINECS: 200-298-4