Isotiocianato de 2-clorofenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Chloro-2-isothiocyanatobenzene
OR28846-5G OR28846-25G
APOSOR28846-5GEA 79.9 EUR
APOSOR28846-5G APOSOR28846-25G
Isotiocianato de 2-clorofenilo 97%
Isotiocianato de 2-clorofenilo
Formula: C₇H₄ClNS
Pto. Ebullición: 260…262 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004801
Núm. CAS: 2740-81-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III