Ácido 2-(p-clorofenoxi)-2-metilpropionico 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, Clofibric acid, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid
OR28848-25G OR28848-500G
APOSOR28848-25GEA 114 EUR
APOSOR28848-25G APOSOR28848-500G
Ácido 2-(p-clorofenoxi)-2-metilpropionico 97+%
Ácido 2-(p-clorofenoxi)-2-metilpropionico
Formula: C₁₀H₁₁ClO₃
MW: 214,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004192
Núm. CAS: 882-09-7