1,2,4-Triazol-4-ilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28852-100G OR28852-25G OR28852-500G
APOSOR28852-100GEA 0 EUR
APOSOR28852-100G APOSOR28852-25G APOSOR28852-500G
1,2,4-Triazol-4-ilamina 98%
1,2,4-Triazol-4-ilamina
Formula: C₂H₄N₄
Pto. de fusión: 83…88 °C
Pto. de inflamación: >149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003099
Núm. CAS: 584-13-4
EINECS: 209-533-5