6-Aminopenicillanic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 6-APA 6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 6-amino-2,2-dimethyl-5-oxoperhydroazeto[2,1-b][1,3]thiazole-3-carboxylic acid, (2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, (+)-6-Aminopenicillanic acid, (2S,5R,6R)-(+)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
OR28860-500G
APOSOR28860-500GEA 97.3 EUR
APOSOR28860-500G
6-Aminopenicillanic acid 97%
6-Aminopenicillanic acid
Formula: C₈H₁₂N₂O₃S
MW: 216,26 g/mol
Pto. de fusión: 198…200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005176
Núm. CAS: 551-16-6
EINECS: 208-993-4