Ácido 6-metoxiantranilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2887-100G OR2887-25G
APOSOR2887-100GEA 352 EUR
APOSOR2887-100G APOSOR2887-25G
Ácido 6-metoxiantranilico 97%
Ácido 6-metoxiantranilico
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Pto. de fusión: 83…86 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01941328
Núm. CAS: 53600-33-2