Dimethylthiocarbamoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR28875-100G OR28875-250G OR28875-25G
APOSOR28875-100GEA 0 EUR
APOSOR28875-100G APOSOR28875-250G APOSOR28875-25G
Dimethylthiocarbamoyl chloride
Dimethylthiocarbamoyl chloride
Formula: C₃H₆ClNS
Pto. Ebullición: 90…95 °C/0,5mmHg
Pto. de fusión: 39…43 °C
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004919
Núm. CAS: 16420-13-6
EINECS: 240-468-5
UN: 3261
ADR: 8,II