Acetato de formamidina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28877-100G OR28877-500G
APOSOR28877-100GEA 58 EUR
APOSOR28877-100G APOSOR28877-500G
Acetato de formamidina 99%
Acetato de formamidina
Formula: C₃H₈N₂O₂
MW: 104.11 g/mol
Pto. de fusión: 157…161 °C
Densidad: 1.124 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012866
Núm. CAS: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5