Diamida sulfurica 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28878-500G OR28878-100G
APOSOR28878-500GEA 120 EUR
APOSOR28878-500G APOSOR28878-100G
Diamida sulfurica 98%
Diamida sulfurica
Formula: H₄N₂O₂S
Pto. de fusión: 90…92 °C
Densidad: 1,611 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011606
Núm. CAS: 7803-58-9
EINECS: 232-262-9