4-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2888-1G OR2888-250MG
APOSOR2888-1GEA 174 EUR
APOSOR2888-1G APOSOR2888-250MG
4-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
4-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
Formula: C₉H₉N₃
Pto. de fusión: 110…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09055175
Núm. CAS: 89260-45-7