(-)-Quinina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-[(2S,4S,5R)-1-Aza-5-vinylbicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol, Quinine, (R)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
OR28880-1G OR28880-25G OR28880-5G
APOSOR28880-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28880-1G APOSOR28880-25G APOSOR28880-5G
(-)-Quinina
(-)-Quinina
Formula: C₂₀H₂₄N₂O₂
MW: 324,42 g/mol
Pto. de fusión: 173…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00198096
Núm. CAS: 130-95-0
EINECS: 205-003-2