Arecolina bromhidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR28886-5G OR28886-25G OR28886-100G
APOSOR28886-5GEA 58 EUR
APOSOR28886-5G APOSOR28886-25G APOSOR28886-100G
Arecolina bromhidrato
Arecolina bromhidrato
Formula: C₈H₁₄BrNO₂
Pto. de fusión: 171…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039041
Núm. CAS: 300-08-3
EINECS: 206-087-3
UN: 1544
ADR: 6.1,III