Isotiocianato de 3,4-diclorofenilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR28888-1G
OR28888-5G
APOSOR28888-1GEA
21.9
EUR
APOSOR28888-1G
APOSOR28888-5G
Isotiocianato de 3,4-diclorofenilo
Isotiocianato de 3,4-diclorofenilo
Formula:
C₇H₃Cl₂NS Pto. Ebullición: 134…136 °C/7mmHg Densidad: 1,422 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00037828 Núm. CAS: 6590-94-9 EINECS: 229-526-0 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |