(4-Hidroxifenil)acetamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxyphenylacetamide
OR28890-100G OR28890-250G
APOSOR28890-100GEA 45.1 EUR
APOSOR28890-100G APOSOR28890-250G
(4-Hidroxifenil)acetamida
(4-Hidroxifenil)acetamida
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Pto. de fusión: 173…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017145
Núm. CAS: 17194-82-0
EINECS: 241-235-0