(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28891-100G OR28891-25G OR28891-5G
APOSOR28891-100GEA 348 EUR
APOSOR28891-100G APOSOR28891-25G APOSOR28891-5G
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191496
Núm. CAS: 67123-97-1