Pirocarbonato de di(terc-butilo) 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: DIBOC, Dicarbonato de di(terc-butilo)
OR28895-250G OR28895-100G OR28895-1KG
APOSOR28895-250GEA 43.5 EUR
APOSOR28895-250G APOSOR28895-100G APOSOR28895-1KG
Pirocarbonato de di(terc-butilo) 99%
Pirocarbonato de di(terc-butilo)
Reagent for the preparation of t-Boc protected amines.
Formula: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218.25 g/mol
Pto. Ebullición: 56…57 °C/0.5mmHg
Pto. de fusión: 23 °C
Densidad: 0.95 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008805
Núm. CAS: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1 II