N-Iodosuccinimida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Iodopyrrolidine-2,5-dione
OR28900-100G OR28900-25G OR28900-500G
APOSOR28900-100GEA 37.7 EUR
APOSOR28900-100G APOSOR28900-25G APOSOR28900-500G
N-Iodosuccinimida 98%
N-Iodosuccinimida
Formula: C₄H₄INO₂
MW: 224.99 g/mol
Pto. Ebullición: 356
Pto. de fusión: 202 °C (desc.)
Densidad: 2.245 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005512
Núm. CAS: 516-12-1
EINECS: 208-221-6
Índice Merck: 13,05065