Isocianato de 3-bromofenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-Bromo-3-isocyanatobenzene
OR28901-25G
OR28901-5G
APOSOR28901-25GEA
236
EUR
APOSOR28901-25G
APOSOR28901-5G
Isocianato de 3-bromofenilo 97%
Isocianato de 3-bromofenilo
- May form small amount of sediment.
Formula:
C₇H₄BrNO MW: 198,02 g/mol Pto. Ebullición: 220 °C Densidad: 1,586 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 108 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002014 Núm. CAS: 23138-55-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...