Isotiocianato de isobutilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Methylpropyl isothiocyanate
OR28903-5G OR28903-25G
APOSOR28903-5GEA 81.2 EUR
APOSOR28903-5G APOSOR28903-25G
Isotiocianato de isobutilo
Isotiocianato de isobutilo
Formula: C₅H₉NS
MW: 115.2 g/mol
Pto. Ebullición: 160…162 °C
Densidad: 0.94 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 24 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022062
Núm. CAS: 591-82-2
EINECS: 209-733-2
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8 II