(3,4-Diclorofenil)acetonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR28904-100G
OR28904-25G
OR28904-500G
APOSOR28904-100GEA
0
EUR
APOSOR28904-100G
APOSOR28904-25G
APOSOR28904-500G
(3,4-Diclorofenil)acetonitrilo
(3,4-Diclorofenil)acetonitrilo
Formula:
C₈H₅Cl₂N Pto. Ebullición: 169…171 °C/12mmHg Pto. de fusión: 38…42 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001909 Núm. CAS: 3218-49-3 EINECS: 221-743-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |