β-Cloropropiofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Cloropropiofenona
OR2891-100G OR2891-25G OR2891-500G
APOSOR2891-100GEA 43.5 EUR
APOSOR2891-100G APOSOR2891-25G APOSOR2891-500G
β-Cloropropiofenona 98%
β-Cloropropiofenona
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl
MW: 168,62 g/mol
Pto. Ebullición: 113…115 °C/4mmHg
Pto. de fusión: 46…50 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000990
Núm. CAS: 936-59-4
EINECS: 213-317-6