7-Isopropil-1,4-dimetilazuleno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28914-25G OR28914-5G
APOSOR28914-25GEA 102 EUR
APOSOR28914-25G APOSOR28914-5G
7-Isopropil-1,4-dimetilazuleno
7-Isopropil-1,4-dimetilazuleno
Formula: C₁₅H₁₈
Pto. Ebullición: 153 °C/7mmHg
Pto. de fusión: 27 °C
Densidad: 0,976 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003811
Núm. CAS: 489-84-9