Ácido 5-bromonicotinico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28916-100G OR28916-1KG OR28916-500G
APOSOR28916-100GEA 55.1 EUR
APOSOR28916-100G APOSOR28916-1KG APOSOR28916-500G
Ácido 5-bromonicotinico 98%
Ácido 5-bromonicotinico
Formula: C₆H₄BrNO₂
Pto. de fusión: 178…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009783
Núm. CAS: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5