Cloruro de 4-nitrobencenosulfonilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR28919-100G
OR28919-25G
OR28919-5G
APOSOR28919-100GEA
125
EUR
APOSOR28919-100G
APOSOR28919-25G
APOSOR28919-5G
Cloruro de 4-nitrobencenosulfonilo
Cloruro de 4-nitrobencenosulfonilo
Formula:
C₆H₄ClNO₄S Pto. Ebullición: 143…144 °C/1,5mmHg Pto. de fusión: 75…80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007445 Núm. CAS: 98-74-8 EINECS: 202-697-9 UN: 3261 ADR: 8,II |