3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene sulphonic acid monohydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28927-10G OR28927-1G
APOSOR28927-10GEA 50.9 EUR
APOSOR28927-10G APOSOR28927-1G
3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene sulphonic acid monohydrate
3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene sulphonic acid monohydrate
Formula: C₆H₆N₂O₆S·1H₂O
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00277203
Núm. CAS: 175278-60-1