4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methyl-4-(prop-2-yl)aniline hydrochloride, 3-Methyl-4-isopropylaniline hydrochloride, 4-Isopropyl-m-toluidinium chloride
OR28929-1G OR28929-5G
APOSOR28929-1GEA 29 EUR
APOSOR28929-1G APOSOR28929-5G
4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride 95%
4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₆ClN
MW: 185,70 g/mol
Pto. de fusión: 222…225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156562
Núm. CAS: 4534-11-6
EINECS: 224-876-0