Isocianato de 3-nitrofenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Isocyanato-3-nitrobenzene, 3-Nitrophenylisocyanate
OR28931-25G OR28931-5G
APOSOR28931-25GEA 289 EUR
APOSOR28931-25G APOSOR28931-5G
Isocianato de 3-nitrofenilo 97%
Isocianato de 3-nitrofenilo
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₇H₄N₂O₃
MW: 164.12 g/mol
Pto. Ebullición: 130…131 °C/11mmHg
Pto. de fusión: 51…52 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007220
Núm. CAS: 3320-87-4
EINECS: 222-025-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III