Isotiocianato de 2,3-diclorofenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2-Dicloro-3-isotiocianatobenceno
OR28932-25G OR28932-5G
APOSOR28932-25GEA 221 EUR
APOSOR28932-25G APOSOR28932-5G
Isotiocianato de 2,3-diclorofenilo 97%
Isotiocianato de 2,3-diclorofenilo
Formula: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204.08 g/mol
Pto. Ebullición: 256…258 °C
Densidad: 1.434 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041048
Núm. CAS: 6590-97-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1 II