Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate, Isopropyl 2-bromoisobutyrate, 2-Bromo-2-methylpropionic Acid Isopropyl Ester
OR28936-100G OR28936-25G
APOSOR28936-100GEA 58 EUR
APOSOR28936-100G APOSOR28936-25G
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate 99%
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate
Formula: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209.08 g/mol
Pto. Ebullición: 168…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055235
Núm. CAS: 51368-55-9
EINECS: 257-158-0
UN: 1993
ADR: 3 III