4'-Nitroacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone
OR28938-250G OR28938-5KG
APOSOR28938-250GEA 23.2 EUR
APOSOR28938-250G APOSOR28938-5KG
4'-Nitroacetofenona 98%
4'-Nitroacetofenona
Formula: C₈H₇NO₃
MW: 165.15 g/mol
Pto. Ebullición: 201…202 °C
Pto. de fusión: 75…78 °C
Pto. de inflamación: 149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007355
Núm. CAS: 100-19-6
EINECS: 202-827-4