2,5-Dimetilfurano 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR28939-100G OR28939-25G OR28939-500G
APOSOR28939-100GEA 65.4 EUR
APOSOR28939-100G APOSOR28939-25G APOSOR28939-500G
2,5-Dimetilfurano 99%
2,5-Dimetilfurano
Formula: C₆H₈O
MW: 96,13 g/mol
Pto. Ebullición: 91…93 °C
Pto. de fusión: –62 °C
Densidad: 0,903 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003250
Núm. CAS: 625-86-5
EINECS: 210-914-3
UN: 1993
ADR: 3,II