4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methylhexanamine Hydrochloride, 2-Amino-4-methylhexane Hydrochloride, 1,3-Dimethylamylamine Hydrochloride, 1,3-Dimethylpentylamine Hydrochloride
OR2894-25G OR2894-5G
APOSOR2894-25GEA 29 EUR
APOSOR2894-25G APOSOR2894-5G
4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride 95%
4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride
Formula: C₇H₁₇N
MW: 151,68 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038354
Núm. CAS: 13803-74-2
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II