(S)-(-)-Ácido 2-cloropropionico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(S)-(-)-2-Chloropropanoic acid
OR28944-100G
OR28944-25G
OR28944-5G
APOSOR28944-100GEA
119
EUR
APOSOR28944-100G
APOSOR28944-25G
APOSOR28944-5G
(S)-(-)-Ácido 2-cloropropionico
(S)-(-)-Ácido 2-cloropropionico
Formula:
H₃CCHClCOOH MW: 108,52 g/mol Pto. Ebullición: 77 °C/10mmHg Pto. de fusión: 4 °C Densidad: 1,249 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 107 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064205 Núm. CAS: 29617-66-1 EINECS: 411-150-2 UN: 2511 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...