Ácido piridina-3,4-dicarboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28966-100G OR28966-25G OR28966-500G
APOSOR28966-100GEA 52.4 EUR
APOSOR28966-100G APOSOR28966-25G APOSOR28966-500G
Ácido piridina-3,4-dicarboxílico
Ácido piridina-3,4-dicarboxílico
Formula: C₇H₅NO₄
Pto. de fusión: 262 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006392
Núm. CAS: 490-11-9
EINECS: 207-705-4