2-Cloronicotinato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
OR28967-25G OR28967-100G
APOSOR28967-25GEA 21.9 EUR
APOSOR28967-25G APOSOR28967-100G
2-Cloronicotinato de etilo 98%
Ethyl 2-chloronicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Pto. Ebullición: 78 °C/0,08mmHg
Densidad: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00674129
Núm. CAS: 1452-94-4