(R)-(-)-Epiclorohidrina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-(-)-3-Cloro-1,2-epoxipropano, (R)-(-)-1-Cloro-2,3-epoxipropano
OR28970-100G OR28970-25G OR28970-500G
APOSOR28970-100GEA 72.5 EUR
APOSOR28970-100G APOSOR28970-25G APOSOR28970-500G
(R)-(-)-Epiclorohidrina 99%
(R)-(-)-Epiclorohidrina
Formula: ClCH₂CH(O)CH₂
MW: 92.52 g/mol
Pto. Ebullición: 114…117 °C
Pto. de fusión: -48
Densidad: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077759
Núm. CAS: 51594-55-9
EINECS: 424-280-2
UN: 2023
ADR: 6.1+3 II