(S)-(+)-Epiclorohidrina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR28971-100G OR28971-25G OR28971-5G
APOSOR28971-100GEA 134 EUR
APOSOR28971-100G APOSOR28971-25G APOSOR28971-5G
(S)-(+)-Epiclorohidrina
(S)-(+)-Epiclorohidrina
Formula: ClCH₂CH(O)CH₂
Pto. Ebullición: 114 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077760
Núm. CAS: 67843-74-7
UN: 2023
ADR: 6.1+3,II