(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28979-10G OR28979-1G OR28979-5G
APOSOR28979-10GEA 691 EUR
APOSOR28979-10G APOSOR28979-1G APOSOR28979-5G
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
Formula: C₆H₆N₂S
Pto. Ebullición: 82…83 °C/0,4mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03011392
Núm. CAS: 19785-39-8