4,5-Diazafluoren-9-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2898-1G OR2898-5G
APOSOR2898-1GEA 24.8 EUR
APOSOR2898-1G APOSOR2898-5G
4,5-Diazafluoren-9-one 97%
4,5-Diazafluoren-9-one
Formula: C₁₁H₆N₂O
Pto. de fusión: 214…217 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046892
Núm. CAS: 50890-67-0