2-Metilimidazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2900-100G OR2900-25G OR2900-500G
APOSOR2900-100GEA 37.7 EUR
APOSOR2900-100G APOSOR2900-25G APOSOR2900-500G
2-Metilimidazol 98%
2-Metilimidazol
Formula: C₄H₆N₂
Pto. Ebullición: 267…268 °C
Pto. de fusión: 142…144 °C
Pto. de inflamación: 155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005190
Núm. CAS: 693-98-1
EINECS: 211-765-7
UN: 1759
ADR: 8,III