4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)phenol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29038-1G OR29038-250MG
APOSOR29038-1GEA 81.2 EUR
APOSOR29038-1G APOSOR29038-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)phenol 95+%
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)phenol
Formula: C₈H₆N₂OS
Pto. Ebullición: 105 °C/0,75mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052106
Núm. CAS: 59834-05-8