5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Pyridin-2-yl)oxazole
OR29044-1G OR29044-250MG
APOSOR29044-1GEA 174 EUR
APOSOR29044-1G APOSOR29044-250MG
5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
Formula: C₈H₆N₂O
MW: 146,149 g/mol
Pto. Ebullición: 95…98 °C/0,2mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085160
Núm. CAS: 70380-73-3