3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29046-1G OR29046-250MG
APOSOR29046-1GEA 34.8 EUR
APOSOR29046-1G APOSOR29046-250MG
3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Formula: C₉H₈N₂O
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052191
Núm. CAS: 157837-31-5