5-Oxo-2,3-dihydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29064-1G OR29064-250MG
APOSOR29064-1GEA 130 EUR
APOSOR29064-1G APOSOR29064-250MG
5-Oxo-2,3-dihydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95%
5-Oxo-2,3-dihydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formula: C₇H₆N₂O₃S
Pto. de fusión: 235…238 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00085018
Núm. CAS: 32084-55-2