3-Chloro-4-hydrazinobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29065-1G OR29065-250MG
APOSOR29065-1GEA 127 EUR
APOSOR29065-1G APOSOR29065-250MG
3-Chloro-4-hydrazinobenzonitrile
3-Chloro-4-hydrazinobenzonitrile
Formula: C₇H₆ClN₃
Pto. de fusión: 125…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01571093
Núm. CAS: 254880-25-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III