3-Phenylbut-2-enoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29067-1G OR29067-250MG OR29067-500MG
APOSOR29067-1GEA 451 EUR
APOSOR29067-1G APOSOR29067-250MG APOSOR29067-500MG
3-Phenylbut-2-enoic acid
3-Phenylbut-2-enoic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053500
Núm. CAS: 1199-20-8